Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
50 ml, , 55 mm, 43 mm
N° de catalogue 213-1556
Fournisseur:   Brand
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1556
Fournisseur:  Brand
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
50 ml, , 55 mm, 43 mm
Prix
33,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PTFE, avec bec.
  • Excellente résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
  • Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d'utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
Spécifications
  • Ø ext.:
    43 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    55 mm