Thymolphthaleine ACS
Flacon verre pour solides, 100 g
: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- :125-20-2
- :C₂₈H₃₀O₄
- :MFCD00005909
- :430.54 g/mol
- :12,09542
- :251…253 °C
- :Température ambiante
- :204-729-7
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
- Clarity of solution:passes test
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g