Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Flacon plastique, 100 g
- :75-59-2
- :C₄H₁₃NO
- :MFCD00008280
- :91.15 g/mol
- :110 °C (1013 hPa)
- :1 g/cm³
- :Température ambiante
- :200-882-9
- :1835
- :8,II
- :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
- Appearance:Clear colorless Solution
- Titration with HCl:9.5 to 10.5 %
- Refractive index:1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g



