Sacs à déchets
Sacs pour stérilisation/élimination, autoclavables (134 °C) et stérilisables à l'air chaud à 180 °C, PA, 300×200 mm
N° de catalogue 129-9812
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Sacs : Sac pour mise au rebut, PP/PA.
Supports :
Fil d'acier revêtu d'époxy, avec pieds en caoutchouc. Non autoclavable
Fil d'acier revêtu d'époxy avec pieds en caoutchouc. Non autoclavable
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: risque de blessure. Ne jamais introduire d'objets pointus, tels que des aiguilles, dans les sacs en plastique. Les sacs doivent rester ouverts pendant la stérilisation.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Sacs pour stérilisation/élimination, autoclavables (134 °C) et stérilisables à l'air chaud à 180 °C
- L×l:300×200 mm
- Matière:PA
- Seq:02