Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sacs à déchets

Sacs à déchets

Sacs pour stérilisation/élimination, autoclavables (121 °C), PP, 300×200 mm
  129-0131
 :   Brand
Sacs à déchets
  129-0131
 :  Brand
Sacs à déchets
Sacs à déchets

Sacs pour stérilisation/élimination, autoclavables (121 °C), PP, 300×200 mm

 
22,60 €
   
1 * 100 ST
 

Sacs : Sac pour mise au rebut, PP/PA.

Supports :
Fil d'acier revêtu d'époxy, avec pieds en caoutchouc. Non autoclavable

Fil d'acier revêtu d'époxy avec pieds en caoutchouc. Non autoclavable

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution: risque de blessure. Ne jamais introduire d'objets pointus, tels que des aiguilles, dans les sacs en plastique. Les sacs doivent rester ouverts pendant la stérilisation.

Documents

 
  • Désignation:
    Sacs pour stérilisation/élimination, autoclavables (121 °C)
  • L×l:
    300×200 mm
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.