Cuves à usage unique
Macro, 340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm), 12,5 mm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PS
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à usage unique, macro ou semi-micro, en polystyrène (PS) ou polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
- Flèche d'indication de la direction du faisceau
- Trajet optique de 10 mm
- Fenêtres légèrement rentrantes pour minimiser les rayures
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Livraison: Groupées d'un même lot pour garantir une variation minimale du coefficient d'extinction.
Emballage: En emballage pratique et refermable.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:12,5 mm
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:2,5 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:45 mm
- Seq:004
- Plage de mesure:340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm)