Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, non stérile, 4,0 ml, 25, 3,0 mm, 150 mm, - ml, -, En vrac
N° de catalogue 612-1715
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PE-BD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
- Idéales pour des aliquotes
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies et surgelées, ou modifiées dans un récipient fermé par thermo-soudure de la pointe
- La poire de pipetage intégrée peut permettre une pression simple, ce qui permet de minimiser la fatigue due à un pipetage fréquent
- Résistantes à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma ou au gaz
Documents
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:4,0 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, non stérile
- Longueur:150 mm
- Seq:06
- Gouttes par ml:25
- Division échelle:- ml
- Ø tige:3,0 mm