Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, graduation à 2 ml, non stérile, 2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, En vrac
N° de catalogue BRND747765
Fournisseur:   Brand
Pipettes Pasteur , à usage unique
N° de catalogue BRND747765
Fournisseur:  Brand
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, graduation à 2 ml, non stérile, 2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, En vrac
Prix
65,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE-BD.
  • Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
  • Idéales pour des aliquotes
  • Les pipettes Pasteur peuvent être remplies et surgelées, ou modifiées dans un récipient fermé par thermo-soudure de la pointe
  • La poire de pipetage intégrée peut permettre une pression simple, ce qui permet de minimiser la fatigue due à un pipetage fréquent
  • Résistantes à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma ou au gaz
Spécifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, graduation à 2 ml, non stérile
  • Longueur:
    152 mm
  • Seq:
    02
  • Gouttes par ml:
    22 - 26
  • Gradué jusqu'à:
    2 ml
  • Division échelle:
    2/0,5 ml
  • Ø tige:
    3,3 mm