Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, graduation à 3 ml, non stérile, 3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, En vrac
N° de catalogue BRND747760
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PE-BD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
- Idéales pour des aliquotes
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies et surgelées, ou modifiées dans un récipient fermé par thermo-soudure de la pointe
- La poire de pipetage intégrée peut permettre une pression simple, ce qui permet de minimiser la fatigue due à un pipetage fréquent
- Résistantes à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma ou au gaz
Documents
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:3,5 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduation à 3 ml, non stérile
- Longueur:152 mm
- Seq:05
- Gouttes par ml:21 - 28
- Gradué jusqu'à:3 ml
- Division échelle:3/0,5 ml
- Ø tige:3,2 mm