Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, non stérile, 3,0 ml, 25 - 27, 2,8 mm, 152 mm, - ml, -, En vrac
N° de catalogue BRND747750
Fournisseur:   Brand
Pipettes Pasteur , à usage unique
N° de catalogue BRND747750
Fournisseur:  Brand
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipettes Pasteur , à usage unique
Pipette Pasteur, non stérile, 3,0 ml, 25 - 27, 2,8 mm, 152 mm, - ml, -, En vrac
Prix
58,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE-BD.
  • Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
  • Idéales pour des aliquotes
  • Les pipettes Pasteur peuvent être remplies et surgelées, ou modifiées dans un récipient fermé par thermo-soudure de la pointe
  • La poire de pipetage intégrée peut permettre une pression simple, ce qui permet de minimiser la fatigue due à un pipetage fréquent
  • Résistantes à la stérilisation par irradiation aux rayons gamma ou au gaz
Spécifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    3,0 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, non stérile
  • Longueur:
    152 mm
  • Gouttes par ml:
    25 - 27
  • Division échelle:
    - ml
  • Ø tige:
    2,8 mm