Seaux
transparent, 15 L, 340 mm
N° de catalogue BRND72378
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
En PP translucide.
- Gradués
- Très bonne résistance thermique
- Très bonne résistance chimique
Seau multi-usage universel avec bec, rebord renforcé et poignée.
Spécifications
- Capacité:15 L
- Couleur:transparent
- Hauteur:340 mm