Buckets
Seau avec graduation et anse, blanc, 10 L, 300 mm
N° de catalogue BRND71774
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Scale with 1 litre steps
- Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Spécifications
- Capacité:10 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Seau avec graduation et anse
- Hauteur:300 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRND71776Couvercle clipsable pour seaux en PE-LDSeaux de 10 lConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 6,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRND71771Couvercle clipsable pour seaux en PE-LDSeaux de 5 lConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 5,90 €