Buckets
Seau avec graduation et anse, blanc, 5 L, 240 mm
  BRND71772
 :   Brand
Buckets
  BRND71772
 :  Brand
Buckets
Buckets
Seau avec graduation et anse, blanc, 5 L, 240 mm
19,50 €
1 * 1 ST
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
  • Capacité:
    5 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Seau avec graduation et anse
  • Hauteur:
    240 mm
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • BRND71776
    Couvercle clipsable pour seaux en PE-LD
    Seaux de 10 l
    1 * 1 ST - 6,50 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • BRND71771
    Couvercle clipsable pour seaux en PE-LD
    Seaux de 5 l
    1 * 1 ST - 5,90 €