Pyrogallol ACS
Pyrogallol ACS
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue ACRO418625000
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Pyrogallol ACS
N° de catalogue ACRO418625000
Numéro CAS:  87-66-1
Pyrogallol ACS
Pyrogallol ACS
Flacon plastique, 500 g
Numéro CAS:  87-66-1
Prix
446,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numéro CAS:87-66-1
  • Formule:C₆H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002192
  • Poids moléculaire:126.11 g/mol
  • Index Merck:13,08090
  • Point d'ébullition:309 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:131…135 °C
  • Densité:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    131.0 to 135.0 °C
  • Residue after ignition:
    ≤0.005 %
  • Chloride (Cl):
    ≤10 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤50 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g