Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
10 µl, -, ±1,0 %, ≤0,8 %, orange, 10 µl
N° de catalogue 613-3363
Fournisseur:   Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
N° de catalogue 613-3363
Fournisseur:  Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
10 µl, -, ±1,0 %, ≤0,8 %, orange, 10 µl
Prix
240,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Idéales pour pipeter les milieux de viscosité élevée jusqu'à 140 000 mm²/s ou de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm³ (solutions protéiniques, huiles, graisse, mercure, acide sulfurique), les milieux à haute pression de vapeur jusqu'à 500 mbar (alcools, éthers, hydrocarbures) ou les milieux ayant tendance à mousser (solutions tensioactives).
  • Pour le pipetage de milieux difficiles à pipeter avec les pipettes à déplacement d'air
  • À déplacement positif assurant la reproductibilité des résultats indépendamment de la vitesse de pipetage et des conditions ambiantes
  • Le piston mobile en contact direct avec le liquide essuie parfaitement les parois des capillaires ou pointes jusqu'à la dernière goutte
  • Mouillage résiduel des capillaires ou des pointes minime et pouvant être négligé sauf pour les milieux infectieux ou radioactifs
  • Marquage DE-M, avec certificat de qualité
Informations de commande: à utiliser avec les capillaires, pointes et pistons pour Transferpettor™.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Code couleur:
    orange
  • Volume:
    10 µl
  • Accroissement:
    -
  • Précision:
    ±1,0 %
  • Imprécision:
    ≤0,8 %
  • Pour pointe:
    10 µl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3377
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 19,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3387
    Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 24,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3388
    Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 24,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3389
    Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 24,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3390
    Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 24,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3370
    Capillaires en verre, orange
    10 µl
    orange
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 38,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3369
    Capillaires en verre, blanc
    1 / 2 / 5 µl
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 38,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3371
    Capillaires en verre, noir
    20 µl
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 38,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3373
    Capillaires en verre, vert
    50 µl
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 38,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3374
    Capillaires en verre, bleu
    100 / 200 µl
    bleu/rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 19,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3383
    Pointes en PP, vert
    100 - 500 µl
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 31,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3386
    Pointes en PP, orange
    2000 - 10000 µl
    orange
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 31,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3375
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 19,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3376
    Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 19,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3385
    Pointes en PP, rouge
    1000 - 5000 µl
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 31,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3384
    Pointes en PP, jaune
    200 - 1000 µl
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 30,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Code couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3372
    Capillaires en verre, 2 x blanc
    25 µl
    2 × blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 36,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3378
    4 Transferpettor™ jusqu'à 200 µl, avec accessoires
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 241,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 613-3391
    2 Transferpettor™ de 0,5 à 10 ml, avec accessoires
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 159,00 €