Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Product Details & Documents
Idéales pour pipeter les milieux de viscosité élevée jusqu'à 140 000 mm²/s ou de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm³ (solutions protéiniques, huiles, graisse, mercure, acide sulfurique), les milieux à haute pression de vapeur jusqu'à 500 mbar (alcools, éthers, hydrocarbures) ou les milieux ayant tendance à mousser (solutions tensioactives).
- Pour le pipetage de milieux difficiles à pipeter avec les pipettes à déplacement d'air
- À déplacement positif assurant la reproductibilité des résultats indépendamment de la vitesse de pipetage et des conditions ambiantes
- Le piston mobile en contact direct avec le liquide essuie parfaitement les parois des capillaires ou pointes jusqu'à la dernière goutte
- Mouillage résiduel des capillaires ou des pointes minime et pouvant être négligé sauf pour les milieux infectieux ou radioactifs
- Marquage DE-M, avec certificat de qualité
Ordering information: à utiliser avec les capillaires, pointes et pistons pour Transferpettor™.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Specifications
- Code couleur:orange
- Volume:2,5 - 10 µl
- Seq:1
- Accroissement:0,01 µl
- Précision:±1,0 %
- Imprécision:≤0,8 %
- Pour pointe:10 µl
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 613-3377Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µlLog in for availability1 * 3 ST - 19,40 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
- 613-3374Capillaires en verre, bleu100 / 200 µlbleu/rougeLog in for availability1 * 50 ST - 19,10 €
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 613-3375Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µlLog in for availability1 * 3 ST - 19,40 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 613-3376Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µlLog in for availability1 * 3 ST - 19,40 €
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCapacitéCode couleurAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #PourAvailabilityPrice
- 613-33784 Transferpettor™ jusqu'à 200 µl, avec accessoiresLog in for availability1 * 1 ST - 241,00 €
Product Information
- Catalog #PourAvailabilityPrice
- 613-33912 Transferpettor™ de 0,5 à 10 ml, avec accessoiresLog in for availability1 * 1 ST - 159,00 €