Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pycnomètres, BLAUBRAND®

Pycnomètres, BLAUBRAND®

100 ml
N° de catalogue 614-0705
Fournisseur:   Brand
Pycnomètres, BLAUBRAND®
N° de catalogue 614-0705
Fournisseur:  Brand
Pycnomètres, BLAUBRAND®
Pycnomètres, BLAUBRAND®

100 ml

Prix
94,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre borosilicaté 3.3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac

  • Le flacon et le bouchon (avec tube capillaire) portent un numéro d'identification unique.
  • Certificat individuel inclus
  • Température de référence : 20 °C

The density bottles (pycnometers) are individually adjusted. The nominal capacity is indelibly engraved on each bottle. Each bottle is calibrated with its own stopper. The volume in cm3 is specified to a precision of 3 decimal places.

Documents

Spécifications
  • Volume nominal:
    100 ml
  • Seq:
    05
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.