Pycnomètres, BLAUBRAND®
50 ml
Catalog # 614-0704
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En verre borosilicaté 3.3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
- Le flacon et le bouchon (avec tube capillaire) portent un numéro d'identification unique.
- Certificat individuel inclus
- Température de référence : 20 °C
The density bottles (pycnometers) are individually adjusted. The nominal capacity is indelibly engraved on each bottle. Each bottle is calibrated with its own stopper. The volume in cm3 is specified to a precision of 3 decimal places.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Volume nominal:50 ml
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



