Measuring cylinders, tall form, class B, PP
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,5 ± ml, Graduation en relief
N° de catalogue 612-4642
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute, classe B.
- Calibrées en contenance (TC, In)
- Graduation bleue imprimée ou en relief
- Les contraintes thermiques jusqu'à +80 °C ne causent pas de dépassement irréversible du seuil de limite d'erreur. Nettoyage recommandé à une température inférieure à +60 °C pour préserver les graduations et inscriptions
DIN 12 681 / ISO 6706
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
BRND34828_TDS_EN BRND35038_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Type:Graduation en relief
- Capacité:25 ml
- Hauteur:170 mm
- Division:0,5 ml
- Tolérance:0,5 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



