Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 830 mm, 0,10 ± ml
N° de catalogue 612-9923
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
AR-GLAS®, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
With bottle: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml.
Avec flacon: 500 ml pour burette 10 et 15 ml; 1000 ml pour burette 25 et 50 ml
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Seq:04
- Division:0,1 ml
- Tolérance:0,10 ± ml
- Hauteur totale:830 mm