Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
15 ml, 0,1 ml, 510 mm, 0,08 ± ml
N° de catalogue 612-9921
Fournisseur:   Brand
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
N° de catalogue 612-9921
Fournisseur:  Brand
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
15 ml, 0,1 ml, 510 mm, 0,08 ± ml
Prix
96,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-GLAS®, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
With bottle: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml.
Avec flacon: 500 ml pour burette 10 et 15 ml; 1000 ml pour burette 25 et 50 ml
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Spécifications
  • Capacité:
    15 ml
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,08 ± ml
  • Hauteur totale:
    510 mm