Phosphorochloridate de diéthyle 95%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphorochloridate de diéthyle 95%
N° de catalogue ACRO407241000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 814-49-3
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:814-49-3
- Formule:C₄H₁₀ClO₃P
- Numéro MDL:MFCD00009075
- Poids moléculaire:172.55 g/mol
- Point d'ébullition:81 °C (6 mmHg)
- Densité:1,19 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:212-396-4
- UN:2927
- ADR:6.1,I
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



