Bouchons, caoutchouc
30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
N° de catalogue BRND144390
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Caoutchouc naturel, rouge
Spécifications
- Ø inférieur:21,0 mm
- Ø supérieur:27,0 mm
- Hauteur:30,0 mm
Caoutchouc naturel, rouge