Bouchons, caoutchouc
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
N° de catalogue BRND144388
Fournisseur:   Brand
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue BRND144388
Fournisseur:  Brand
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Prix
38,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Caoutchouc naturel, rouge
Spécifications
  • Ø inférieur:
    17,0 mm
  • Ø supérieur:
    22,0 mm
  • Hauteur:
    25,0 mm