Bouchons, silicone
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalogus # BRND144330
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specificaties
- Ø inférieur:17,0 mm
- Ø supérieur:22,0 mm
- Nb de places:0
- Désignation:Silicone stoppers
- Hauteur:25,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.