Double spatulas
Extrémités en forme de spatule et de cuillère, 180 mm, vert
BRND139817
: Brand
PS, vert. Ces spatules résistantes aux impacts sont disponibles avec extrémités en forme de double spatule ou en association spatule et cuillère.
- Couleur:vert
- Désignation:Extrémités en forme de spatule et de cuillère
- Longueur:180 mm