Double spatulas
Extrémités en forme de double spatule, 180 mm, vert
N° de catalogue BRND139815
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PS, vert. Ces spatules résistantes aux impacts sont disponibles avec extrémités en forme de double spatule ou en association spatule et cuillère.
Spécifications
- Couleur:vert
- Désignation:Extrémités en forme de double spatule
- Longueur:180 mm