Pelles
250 ml, 260 mm
N° de catalogue 231-0338
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:250 ml
- Longueur:260 mm