Pelles
Pelles
1000 ml, 400 mm
N° de catalogue 231-0114
Fournisseur:   Brand
Pelles
N° de catalogue 231-0114
Fournisseur:  Brand
Pelles
Pelles
1000 ml, 400 mm
Prix
63,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
En HDPE, couleur naturelle. Base aplatie, angles biseautés.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Résistantes, incassables
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Longueur:
    400 mm
  • Seq:
    03