Stirring rods
Tige d'agitation, avec extrémités en spatule, PTFE, 8 mm, 300 mm
  BRND136225
 :   Brand
Stirring rods
  BRND136225
 :  Brand
Stirring rods
Stirring rods
Tige d'agitation, avec extrémités en spatule, PTFE, 8 mm, 300 mm
21,10 €
1 * 1 ST
  • Ø:
    8 mm
  • Désignation:
    Tige d'agitation, avec extrémités en spatule
  • Longueur:
    300 mm
  • Matière:
    PTFE
  • Seq:
    003