Stirring rods
Stirring rods
Tige d'agitation, avec extrémités en spatule, PTFE, 8 mm, 250 mm
N° de catalogue BRND136220
Fournisseur:   Brand
Stirring rods
N° de catalogue BRND136220
Fournisseur:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
Tige d'agitation, avec extrémités en spatule, PTFE, 8 mm, 250 mm
Prix
19,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    8 mm
  • Désignation:
    Tige d'agitation, avec extrémités en spatule
  • Longueur:
    250 mm
  • Matière:
    PTFE