Pipettes compte-gouttes
5 ml, 194 mm, 100/paquet
  BRND125420
 :   Brand
Pipettes compte-gouttes
  BRND125420
 :  Brand
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
5 ml, 194 mm, 100/paquet
33,30 €
1 * 100 ST
PE-BD, avec graduations. Pour l'échantillonnage et la décantation de liquides toxiques ou infectieux.
  • Emballage:
    100/paquet
  • Capacité:
    5 ml
  • Longueur:
    194 mm