Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
1,5 ml, 133 mm, 100/paquet
N° de catalogue BRND125410
Fournisseur:   Brand
Pipettes compte-gouttes
N° de catalogue BRND125410
Fournisseur:  Brand
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
1,5 ml, 133 mm, 100/paquet
Prix
29,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PE-BD, avec graduations. Pour l'échantillonnage et la décantation de liquides toxiques ou infectieux.
Spécifications
  • Emballage:
    100/paquet
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Longueur:
    133 mm