Tubes à échantillons
100 mm, 16 mm, Universel, max. 2000 ×g
N° de catalogue 212-1744
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
- Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
Informations de commande: Fitting stoppers must be ordered separately.
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Type:Universel, max. 2000 ×g
- Longueur:100 mm
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 212-1742Bouchon à poignée, PE-BD, pour tubes Ø 16 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 32,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 212-1743Bouchon à poignée, PE-BD, pour tubes Ø 12 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 31,40 €