3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine Easy, substrat liquide
Flacon Verre, 30 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine Easy, substrat liquide
N° de catalogue ACRO328030300
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
- Absorbance:≤0.05 (450/620 nm, 0.2M H2SO4)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:30 mL