Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l), 1 chambre, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
N° de catalogue 467-4105
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
Polycarbonate, transparent. Chaque compartiment comprend une porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
Fabrication robuste, légère, portative et empilable
- Dessiccant fourni, livré dans un conteneur refermable pratique
Ordering information: Shelves must be ordered separately.
Spécifications
- Poids:0,9 kg
- l×p×h ext.:221×214×183 mm
- Désignation:Mini-chambre de dessiccation, Basic (6,2 l)
- l×p×h int.:212×180×162 mm
- Avec:1 chambre
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BOHLV1901-04Cartouche en aluminium avec gel de silice encapsulé, L×P×H: 102×53×12 mmDessiccateurs, Mini et StarConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 46,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BOHLV1903-04Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mmMini desiccatorsConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 32,10 €