Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 372 mm, 65×380 mm
N° de catalogue 612-1622
Fournisseur:   BOCHEM
Sterilisation Boxes for Pipettes
N° de catalogue 612-1622
Fournisseur:  BOCHEM
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 372 mm, 65×380 mm
Prix
131,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Rotating the lid opens or closes the box
  • Sterilisable up to 205 °C
  • Sturdy
Round sterilising pipette cans with silicone covered bottom and lid.
Spécifications
  • Ø×L:
    65×380 mm
  • Désignation:
    Round Base, for Pipettes up to 372 mm