Creusets
Creusets
70 ml, 50×45 mm, 1,0 mm
N° de catalogue 459-0154
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue 459-0154
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
70 ml, 50×45 mm, 1,0 mm
Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informations de commande: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    50×45 mm
  • Capacité:
    70 ml
  • Seq:
    23
  • Épaisseur:
    1,0 mm