Creusets
Creusets
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
N° de catalogue BOCH8882
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8882
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
Prix
49,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    40×35 mm
  • Capacité:
    30 ml
  • Seq:
    22
  • Épaisseur:
    1,0 mm