Pelles
450 ml, 250 mm
N° de catalogue 231-0109
Fournisseur:   BOCHEM
Pelles
N° de catalogue 231-0109
Fournisseur:  BOCHEM
Pelles
Pelles
450 ml, 250 mm
Prix
21,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Universelle, cette cuillère convient à de nombreuses applications.
  • Trés bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance chimique
  • Pour usages intensifs
Spécifications
  • Capacité:
    450 ml
  • Longueur:
    250 mm