Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical

Measuring cylinders, conical

2000 ml, 185 mm, 160 mm
N° de catalogue BOCH8663
Fournisseur:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
N° de catalogue BOCH8663
Fournisseur:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical

2000 ml, 185 mm, 160 mm

Prix
66,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With base and handle
  • Conical, graduated
Spécifications
  • Ø:
    160 mm
  • Capacité:
    2000 ml
  • Hauteur:
    185 mm