Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical

Measuring cylinders, conical

1500 ml, 160 mm, 150 mm
N° de catalogue BOCH8662
Fournisseur:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
N° de catalogue BOCH8662
Fournisseur:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical

1500 ml, 160 mm, 150 mm

Prix
54,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With base and handle
  • Conical, graduated
Spécifications
  • Ø:
    150 mm
  • Capacité:
    1500 ml
  • Hauteur:
    160 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.