Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical

Measuring cylinders, conical

1000 ml, 160 mm, 140 mm
N° de catalogue BOCH8661
Fournisseur:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
N° de catalogue BOCH8661
Fournisseur:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical

1000 ml, 160 mm, 140 mm

Prix
35,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With base and handle
  • Conical, graduated
Spécifications
  • Ø:
    140 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    160 mm