Instrument trays
300×200×15 mm
N° de catalogue BOCH8484
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Made of 18/10 steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Sturdy
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- l×p×h:300×200×15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.