Bacs, avec rebord
375×270×45 mm
N° de catalogue 216-0028
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable ¹⁸/₁₀.
- Résistants à la corrosion
- Très bonne résistance thermique
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.
Spécifications
- Seq:07
- l×p×h:375×270×45 mm