Bacs, avec rebord
Bacs, avec rebord
220×155×40 mm
N° de catalogue 216-0024
Fournisseur:   BOCHEM
Bacs, avec rebord
N° de catalogue 216-0024
Fournisseur:  BOCHEM
Bacs, avec rebord
Bacs, avec rebord
220×155×40 mm
Prix
30,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable ¹⁸/₁₀.
  • Résistants à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.
Spécifications
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    220×155×40 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.