Plateaux pour instruments avec couvercle
Plateaux pour instruments avec couvercle
180×90×30 mm
N° de catalogue 216-0016
Fournisseur:   BOCHEM
Plateaux pour instruments avec couvercle
N° de catalogue 216-0016
Fournisseur:  BOCHEM
Plateaux pour instruments avec couvercle
Plateaux pour instruments avec couvercle
180×90×30 mm
Prix
80,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10.
  • Forme spéciale des coins pour faciliter le nettoyage
  • Antimagnétiques
  • Bonne résistance chimique, excellente résistance thermique
Les couvercles coiffant permettent aux plateaux d'être empilés.
Spécifications
  • l×p×h:
    180×90×30 mm