Seaux
Couvercle pour seaux gradués 12 l, en acier inoxydable 18/10, Ø 300 mm
N° de catalogue 216-0232
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
- Excellente résistance chimique et thermique
- Construction lourde, très stable
- Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
- Désignation:Couvercle pour seaux gradués 12 l, en acier inoxydable 18/10, Ø 300 mm
- Seq:10



