Seaux
Seaux
15 L, 310 mm, 305 mm
N° de catalogue 216-0230
Fournisseur:   BOCHEM
Seaux
N° de catalogue 216-0230
Fournisseur:  BOCHEM
Seaux
Seaux
15 L, 310 mm, 305 mm
Prix
157,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
  • Capacité:
    15 L
  • Hauteur:
    305 mm
  • Seq:
    08
  • Ø ext.:
    310 mm