Seaux
Seaux
6 L, 260 mm, 190 mm
N° de catalogue 216-0227
Fournisseur:   BOCHEM
Seaux
N° de catalogue 216-0227
Fournisseur:  BOCHEM
Seaux
Seaux
6 L, 260 mm, 190 mm
Prix
107,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Spécifications
  • Capacité:
    6 L
  • Hauteur:
    190 mm
  • Seq:
    04
  • Ø ext.:
    260 mm